Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier
Artikelnummer. 15374174 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
0.5 bis 5.5
4 bis 7
8 bis 10
9 bis 13
Graduierungen:
0,3 pH
0.2 / 0.3 / 0.4 pH
pH 0.5
Packungsgröße:
4 Einheiten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Graduierungen Packungsgröße
15374174 0.5 bis 5.5 pH 0.5 4 Einheiten
15384174 4 bis 7 0,3 pH 4 Einheiten
15314184 9 bis 13 pH 0.5 4 Einheiten
15304184 8 bis 10 0.2 / 0.3 / 0.4 pH 4 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15374174
 Eingeschränkter Artikel
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Fisherbrand™ pH Indikatorpapiere erzeugen eine eindeutige Farbe, die dann in bestimmten Intervallen mit der Farbskala abgeglichen wird, um einfache und zuverlässige Messwerte zu erhalten. Diese gebrauchsfertigen Indikatorpapierrollen werden aus hochwertigem Filterpapier in verschiedenen pH-Bereichen hergestellt.
PH-Indikatorpapiere sind in vielen Anwendungen Standard für einfache, schnelle und genaue pH-Messungen. Die Papierrollen werden in Kunststoffspenderrollen geliefert, um eine einfache Verwendung zu ermöglichen: Einfach abreißen, eintauchen und ablesen. (Bei schwachen oder gepufferten Lösungen platzieren Sie den Streifen an der Seite eines Glasteströhrchens, gießen die Testlösung hinein und lesen das Ergebnis durch das Glas ab.)
  • Lieferung in Kunststoffrollen für langfristige Stabilität und Schutz vor Umweltbedingungen
  • Die Farbskala passt perfekt zur Reaktionsfarbe des Papiers und ermöglicht so eine einfache und genaue Messung
  • Das Indikatorpapier ist immer gebrauchsfertig und kann in jede Länge geschnitten werden
  • Das ISO9001-Qualitätskontrollschema gewährleistet optimale Qualität und Zuverlässigkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Farbanzeige Farbskalenrad
pH-Bereich 0.5 bis 5.5
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Messung
Graduierungen pH 0.5
Enthält 1 Kunststoff-Dosierrad, 1 Farbskala, 4 Rollen mit Indikatorpapier
Menge Je 4
Typ pH-Indikatorpapier
Länge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Länge (metrisch) 5 m
Breite (angloamerikanisch) 0.28 Zoll
Breite (metrisch) 7 mm