Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier
Artikelnummer. 15384174 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0.5 bis 5.5
4 bis 7
8 bis 10
9 bis 13
Graduierungen:
0,3 pH
0.2 / 0.3 / 0.4 pH
pH 0.5
Packungsgröße:
4 Einheiten
Artikelnummer. pH-Bereich Graduierungen unitSize
15384174 4 bis 7 0,3 pH 4 Einheiten
15374174 0.5 bis 5.5 pH 0.5 4 Einheiten
15314184 9 bis 13 pH 0.5 4 Einheiten
15304184 8 bis 10 0.2 / 0.3 / 0.4 pH 4 Einheiten
4 options
Artikelnummer. 15384174
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Fisherbrand™ pH Indikatorpapiere erzeugen eine eindeutige Farbe, die dann in bestimmten Intervallen mit der Farbskala abgeglichen wird, um einfache und zuverlässige Messwerte zu erhalten. Diese gebrauchsfertigen Indikatorpapierrollen werden aus hochwertigem Filterpapier in verschiedenen pH-Bereichen hergestellt.
pH indicator papers are standard in many applications for easy, rapid and accurage pH readings. The paper rolls are supplied in plastic dispensing reels for easy use: just Tear, Dip & Read. (For weak or buffered solutions, place the strip against the side of a glass test tube, pour in the test solution and read the result through the glass.)
  • Supplied in plastic reels to ensure long term stability and protect against environmental conditions
  • Color scales perfectly match the reaction color of the paper for easy, accurate readings
  • Indicator paper is always ready to use and can be cut into any length
  • ISO 9001 quality control scheme ensures optimal quality and reliability
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Farbanzeige Farbskalenrad
pH-Bereich 4 bis 7
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Messung
Graduierungen 0,3 pH
Enthält 1 Kunststoff-Dosierrad, 1 Farbskala, 4 Rollen mit Indikatorpapier
Menge 4 Each
Typ pH-Indikatorpapier
Länge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Länge (metrisch) 5 m
Breite (angloamerikanisch) 0.28 Zoll
Breite (metrisch) 7 mm