Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter NineFocus™ NF2000™
Artikelnummer. 31454091
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
NF2000 FESTSTOFFE K
NF2000 HA KIT
NF2000 LOWVOL K
NF2000 ORGANIC
NF2000 REDOX KI
NF2000 Rührwerk
NF2000 ULTRALOW
NF2000-KIT
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell
31454091 NF2000 Rührwerk
31454076 NF2000-KIT
31454082 NF2000 ULTRALOW
31454085 NF2000 LOWVOL K
31454074 NF2000 ORGANIC
31454058 NF2000 REDOX KI
31454087 NF2000 HA KIT
31454086 NF2000 FESTSTOFFE K
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31454091 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30997002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3690.00 €
    3125.94 € / 1 Stück
    Sparen 564.06 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-performance, multiparameter benchtop meter for compelling precision in pH, conductivity, ion concentration, redox, and dissolved oxygen determinations. The modular meter is at its best with the smart digital InLab™ DES™ sensors.
  • Entwickelt, um sich weiterzuentwickeln: Misst bis zu 4 Parameter mit einem eingebauten Digitalmultimeter (DMM). Durch das Hinzufügen von Modulen wird die Produktivität der Analyse gesteigert.
  • Datenintegrität: Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die individuelle Anpassung von Benutzergruppen an jeden Bedarf und jede Situation und schützt Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Unterstützung der Compliance durch automatischen Datentransfer und vollständige Einhaltung branchenspezifischer regulatorischer Standards.
  • Schnelle Problemlösung: Die Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Zustand des Sensors über seine gesamte Lebensdauer und minimiert Fehler.
  • Flexibler Platzbedarf auf der Werkbank: Abnehmbares Terminal mit 7-in.-Touchscreen für flexible Aufstellungsmöglichkeiten, was die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort erhöht.
  • Einfache Bedienung: Das intuitive One Click™ Die Benutzeroberfläche in 14 Sprachen, mit der Ergebnisse mit einem einzigen Klick überprüft werden können, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler.
  • Robust: Die Schutzart IP52 schützt das Instrument vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion.
  • Maximale Sensorflexibilität: Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM Sensor) unter Verwendung eines Analogmoduls.
Alle Einheiten umfassen ein Messmodul, einen Elektrodenarm und Standards für die Erstkalibrierung.
  • Das NF2000-Kit beinhaltet ein InLab Expert Pro-DES Sensor
  • Das NF2000 Rührwerksset beinhaltet einen InLab Expert Pro-DES-Sensor und Magnetrührer
  • Das NF2000 HA Kit beinhaltet ein InLab Max Pro-DES Sensor
  • Das NF2000 UltraLowVol Kit beinhaltet ein InLab Ultra-Mikro-DES-Sensor
  • Das NF2000 LowVol Kit beinhaltet ein InLab Mikro-Pro-DES-Sensor
  • Das NF2000 Feststoff-Kit beinhaltet ein InLab Feststoff-Pro-DES-Sensor
  • Das NF2000 Bio-Set beinhaltet ein InLab Wissenschaftlicher Pro-DES-Sensor
  • Der NF2000 Pure H2O Das Set beinhaltet ein InLab Pure Pro-DES Sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C zwischen 0 °C und 100 °C
Genauigkeit (mV) 0.1
Genauigkeit (pH) 0.002
Angaben zur Datenverwaltung PC, Drucker, USB Stock
Measurement Modes pH-Wert mit mV und Temperatur, ORP mit mV und Temperatur, Temperatur
Kalibrierung pH-Wert, relatives mV, Redoxpotential, Temperatur
Auflösung (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Auflösung (mV) 0.1,1
Temperaturbereich (metrisch) -30 bis +130 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp Farb-TFT (7 in.)
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Hauptspeicher 3000 Ergebnissätze
Datenpunkte 2000
Art der Protokollfunktion automatisch nach Intervall oder Ereignis, manuell
Zertifizierung/Konformität CE, WEEE, RoHS
IP-Schutzart IP52
Abmessungen (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Modell NF2000 Rührwerk
Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Bereich (relative mV) -2.000 bis 2.000 mV
Kanäle 4 (Mit Modulen anpassbar)
Typ pH-Messgerät
Länge (metrisch) 40 cm
Höhe (metrisch) 34 cm