Learn More
BINDER™ pH-neutral Detergent
Artikelnummer. 17857138 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17857138
Marke: BINDER™ 80122250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
pH-neutral detergent is concentrated for gentle removal of residual contaminants.
  • Zubehör
Spezifikation
Produkttyp Detergent
Color-coded No
Form Clear Liquid
pH Neutral
Scent Original
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar No
Größe 1 kg
Volumen (metrisch) 1 l
Gewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Gewicht (metrisch) 1 kg