Learn More
Macherey-Nagel™ Lackmuspapier neutral, B=7mm, (VE=1Rolle)
Artikelnummer. 10004180 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
5 bis 8
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Packungsgröße
10004180 5 bis 8 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10004180 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 91107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.60 €
    13.10 € / 1 Rollen
    Sparen 2.50 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Spezifikation
Farbanzeige Rot zu Violett zu Blau
pH-Bereich 5 bis 8
Format Spule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von sauren und alkalischen Reaktionen
Menge Je 1
Typ pH-Papier
Länge (metrisch) 5000 mm
Breite (metrisch) 7 mm