Learn More
YSI™ pH- und pH/ORP-Sensoren für Mehrsondensystem Modell 556
Click to view available options
Typ:
pH- und pH/ORP-Sonde
pH-Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der vom Anwender austauschbare Sensor ermöglicht bei Bedarf einen schnellen Sensoraustausch
- Kein Werkzeug erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | pH- und pH/ORP-Sonde |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aquakultur, Landwirtschaft, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Weinherstellung und Wasseranalyse, für wissenschaftliche Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tragbares Multi-Probenmessgerät Modell YSI 556 |
| Enthält | Aufbewahrungsflasche mit Aufbewahrungslösung |