Learn More
X4 ROLLE LITMUS PAPIER FISHERBRAND ROT .
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Rot bis Blau
Packungsgröße:
4 Einheiten
Beschreibung
- Farbwechsel von rot zu blau
- An einem kühlen und trockenen Ort lagern
- Sonnenlichteinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden
- Dient bei Neutralisationsreaktionen zur Überprüfung, ob der Wechsel von sauer auf alkalisch oder umgekehrt stattgefunden hat
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Rot bis Blau |
| pH-Bereich | 5 bis 8 |
| Format | Spule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von sauren und alkalischen Reaktionen |
| Menge | Je 1 |
| Typ | pH-Papier |
| Länge (metrisch) | 5000 mm |
| Breite (metrisch) | 7 mm |