Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Lackmuspapier, rot
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
5 bis 8
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Empfohlene Anwendungen:
- Allgemeine Untersuchung auf saure oder alkalische Reaktionen
- Bei Neutralisationsreaktionen, um zu überprüfen, ob eine Verschiebung vom sauren in den alkalischen Bereich oder umgekehrt stattgefunden hat
- Lackmuspapier ist das bekannteste Indikatorpapier
Chemie:
- Lackmus ist ein Naturprodukt und besteht aus mehreren Substanzen
- Wird aus Flechten gewonnen und ist wahrscheinlich der älteste bekannte Indikatorfarbstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Rot bis Blau |
| pH-Bereich | 5 bis 8 |
| Format | Spule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von sauren und alkalischen Reaktionen |
| Menge | Je 1 |
| Typ | pH-Papier |
| Länge (metrisch) | 5000 mm |
| Breite (metrisch) | 7 mm |