Learn More
Mettler Toledo™ pH-Sensor InLab™ Expert Pro-DES™
Artikelnummer. 31454073
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
Direkt
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen
31454073 Direkt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454073 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 31027061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 €
    372.41 € / 1 Stück
    Sparen 51.59 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kombinierte pH-Elektrode mit integriertem Temperatursensor, PEEK Schaft, abnehmbares Kabel und DES Technologie. Konzipiert für allgemeine Anwendungen im Labor und im Freien; robust und wartungsfrei.
  • Für härteste Bedingungen: PEEK Welle mit ausgezeichneter chemischer und mechanischer Beständigkeit und einem echten Hochleistungssensor
  • Keine Verbindungsstellen, keine Verstopfungen: Aufgrund der festen XEROLYT™ Referenzelektrolyt, keine Membranverbindung erforderlich, wodurch das Verstopfungsrisiko entfällt
  • Immer die richtige Temperatur: Der integrierte Temperatursensor gewährleistet, dass die Messungen stets mit der korrekten Temperaturkompensation durchgeführt werden.
  • DES™ - Diagnostizierbar, effizient, nachhaltig: Erhöhte Effizienz durch Sensordiagnostik: Schnellere Problemlösung, weniger Ausfallzeiten, maximale Sensorlebensdauer und Unterstützung der vorbeugenden Wartung
  • Immer einen Schritt voraus: Die Diagnosefähigkeit des Sensors sorgt für absolute Sicherheit hinsichtlich seines Zustands. Es unterstützt die vorbeugende Wartung, maximiert die Lebensdauer des Sensors und verhindert vorzeitige Entsorgung.
  • Nachhaltige Investitionen: DES™ Digitale Sensoren sind eine kluge Wahl. Durch den Erhalt der Messelektronik und den Austausch lediglich des Sensorschafts am Ende seiner Lebensdauer oder des abnehmbaren Kabels, das für alle Sensoren verwendet werden kann, wird Materialabfall und somit der ökologische Fußabdruck reduziert.
  • Produktivität und Effizienz steigern: Durch die Diagnose von Fehlern und die Bereitstellung von Benutzerhinweisen mit Empfehlungen zur Fehlerbehebung wird eine schnellere Problemlösung ermöglicht und somit Ausfallzeiten reduziert. Außerdem werden Bedienungsfehler minimiert, wodurch der Bedarf an spezialisierten Schulungen reduziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Direkt
Diaphragma Offen
Material PEEK
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem ARGENTHAL™ mit Ag+-Falle
Membran U
Sonde NTC 30 kΩ
Referenzelektrolyt XEROLYT™ Polymer
Probenkompatibilität Bier, Schwebstoffe, Wasser
Probengröße ≥20 ml
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Parameter pH
Arten von Sensoren Kombinierte Elektrode
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.