Learn More
Testo™ testo 206 pH1 - Starter-Set
Product Code. 10204632
Click to view available options
Bereich (pH):
0 bis 14
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10204632
Brand: Testo™ 0563 2065
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alles, was für die Messung der Temperatur und des pH-Werts in Flüssigkeiten wie Trink- oder Heizungswasser erforderlich ist.
  • Ideal zur Messung des pH-Werts von Flüssigkeiten
  • Dank des integrierten Temperaturfühlers ist eine Temperaturmessung möglich
  • Robust und wasserdicht dank TopSafe™ Schutzhülle mit IP68
  • Das Set enthält unverzichtbares Zubehör wie Kalibrierdosierflaschen, Aluminiumgehäuse, Schutzkappe für Aufbewahrung usw.
  • Präzise, schnelle Temperaturkompensation
  • Wartungsfrei, auslaufsicher und unempfindlich dank Gel-Elektrolyt
  • Doppelwandmembran der pH-Sonde
  • Gleichzeitige Anzeige von pH- und Temperaturmesswerten
Specifications
Beschreibung 2 Messungen pro Sekunde
Enthält Lagerkappe mit Gel, 2 Kalibrierflaschen je 250 ml, Schutzhülle von TopSafe™, Gürtel-/Wandhalterung, Aluminiumgehäuse
Genauigkeit (Temperatur) ±0,4 °C
Genauigkeit (pH) ±0,02
Bereich (pH) 0 bis 14
Auflösung (pH) 0,01
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 60 °C (kurzfristig bis 80 °C max. 5 min)
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp LCD
IP-Schutzart IP-68
Abmessungen (L x B x H) 197 x 33 x 20 mm
Gewicht (metrisch) 69 g
Material ABS-Kunststoff
Betriebstemperatur (metrisch) 0° bis 60 °C
Kanäle 2
Akkutyp 1x CR2032
Akkulaufzeit 80 Stunden (autom. Abschaltung nach 10 Min.)