Learn More
Testo™ testo 206 pH2 - Geraete-Set
Misst den pH-Wert und die Temperatur halbfester Medien sicher und zuverlässig.
Marke:  Testo™ 0563 2062
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10356842
  • 312.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal zur Verwendung in Labors und in der Lebensmittelindustrie
  • pH2-Sondenkopf für halbfeste Lebensmittel
  • Automatische Erkennung des Messbereichs
  • Wartungsfreier Gel-Elektrolyt
  • Auslaufsicheres Gel für die Aufbewahrung
  • Einfache, einhändige Handhabung
  • Mit Gürtel-/Wandhalter und Schutzhülle
  • Wasserdicht, hygienisch und spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
2 Messungen pro Sekunde
±0,4 °C
0,01
0.1 °C
IP-68
69 g
Automatisch
1x CR2032
±0,02
Aufbewahrungskappe, Schutzhülle, Gürtelschnalle, Wandhalterung
0 °C bis 60 °C
LCD
197 x 33 x 20 mm
ABS-Kunststoff
2
80 Stunden (autom. Abschaltung nach 10 Min.)