Learn More
Testo™ testo 206 pH3 - Geraete-Set
Ein einhändiges pH-/Temperaturmessgerät zum Anschließen externer Sonden.
Marke:  Testo™ 0563 2063
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20700kg
Artikelnummer. 10112392
  • 172.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexible Nutzung durch Möglichkeit des Anschlusses einer externen pH-Sonde
  • Automatische Erkennung des Endwerts
  • Robust und wasserdicht dank TopSafe™ mit IP68
  • Automatische Temperaturauswertung, falls eine Sonde mit Temperatursensor angeschlossen ist
  • BNC-Schnittstelle
  • Ideal für den Einsatz im Freien oder unter rauen Industriebedingungen
  • Mit Gürtel-/Wandhalter und Schutzhülle
Spezifikation
Spezifikation
2 Messungen pro Sekunde
Gürtel-/Wandhalterung
0 °C bis 80 °C, je nach verwendeter pH-Sonde
IP-68
69 g
0° bis 60 °C
1x CR2032
BNC-Anschluss
0 bis 14
LCD
197 x 33 x 20 mm
ABS-Kunststoff
2
80 Stunden (autom. Abschaltung nach 10 Min.)