Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Handseife
Artikelnummer. 17830265
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1000 mL
Menge:
12 Airless-Flaschen
20 quadratisch montierte Pumpflaschen
25 montierte Pumpflaschen
Packungsgröße:
10 Liter
12 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge Packungsgröße
17830265 1000 mL 12 Airless-Flaschen 12 Liter
17870245 500 ml 20 quadratisch montierte Pumpflaschen 10 Liter
17880245 1000 mL 25 montierte Pumpflaschen 12 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17830265 Lieferant Christeyns™ Lieferanten-Nr. C65122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 €
    166.62 € / 12 Liter
    Sparen 18.38 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phago'Derm ASEPT ist eine desinfizierende Reinigungsschaumseife, die speziell für die hygienische Händedesinfektion vor aseptischen Eingriffen (z. B. Einführen von Kathetern) entwickelt wurde. und systematisch vor und nach jedem Kontakt mit einem Patienten oder kontaminierendem Material.
  • Die Formel hält die Haut auch bei häufigem Waschen weich.
  • Angereichert mit Glycerin
  • Speziell entwickelt für den medizinischen, Lebensmittel- und institutionellen Sektor
Spezifikation
Produkttyp Antibakterielle Schaumseife für die Hände
Farbe Hellbeige
Form Schaumstoff
Menge 12 Airless-Flaschen
Volumen (metrisch) 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGO'DERM ASEPT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol