Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
Artikelnummer. 16475940
Click to view available options
Scent:
Frischer Duft
Geruchlos
Größe:
750 mL
5 l
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 16475940
Marke: Christeyns™ 65049
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PHAGO'SPRAY DASR 70 ist ein hydroalkoholisches Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Händen, Oberflächen, Geräten und sauberen Möbeln. Ohne Spuren oder Rückstände auf den Oberflächen.
  • Breites antimikrobielles Spektrum ab 30 s
  • Lebensmittelkontakt, ohne Spülen
  • Keine Streifen oder Rückstände beim Trocknen
  • Ökozertifiziert
Spezifikation
Produkttyp Alcohol-based Surface Disinfectant
Color-coded No
Form Clear Liquid
pH Neutral
Scent Frischer Duft
Sterilität Unsteril
Menge 6 Bottles
Größe 750 mL
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol