Learn More
BD Biosciences™ Phagotest (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dieses Reagenzienkit ermöglicht die quantitative Bestimmung der Leukozyten-Phagocytose in heparinisiertem Vollblut.
- Es enthält Fluorescein (FITC)-markierte opsonisierte E.coli-Bakterien und erforderliche Reagenzien.
- Es misst den Gesamtprozentsatz von Monozyten und Granulozyten, die Phagozytose zeigen (Aufnahme von einem oder mehreren Bakterien pro Zelle), und die Anzahl der einzelnen zellulären phagozytischen Bakterien pro Zelle.
- Liefert genaue quantitative Analysen, die für Qualitätsvergleiche geeignet sind.
- Detaillierte Anweisungen ergeben sich aus spezifischen Erfahrungen und präzisen Validierungsassays.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Instamed-Salze, stabilisierte und opsonisierte FITC-markierte E.coli Suspension, Quenching-Lösung, Lysinlösung, DNA-Färbelösung |
| Enthält | 1 l Instamed-Salze, 2 ml stabilisierte und opsonisierte FITC-markierte E.coli Suspension, 10 ml Quenching-Lösung, 20 ml Lysin-Lösung, 20 ml DNA-Färbelösung |
| Anzahl Tests | 100 Tests |
| Menge | 100 Tests |
| Stabilität | Jedes Reagenz ist für die auf dem Verpackungsetikett angegebene Zeit stabil, wenn es wie beschrieben gelagert wird. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H311 + H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.,Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.,Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.,Kann die Organe schädigen.
- H371-Kann die Organe schädigen.,Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter eine zugelassene Abfallentsorgungsanlage. zuführen.,Inhalt/Behälter eine zugelassene Abfallentsorgungsanlage. zuführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.,BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: modified alkyl carbomixture of 5-Chloro-Formaldehydediethylene glycolmethanol