Learn More
Tocris Bioscience™ Phalloidin-TRITC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18738246
Change view
Click to view available options
Menge:
12 μg
Packungsgröße:
12 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18738246 12 μg 12 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18738246
Marke: Tocris Bioscience™ 5783/12U
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Red-orange fluorescent cytoskeleton stain
Phalloidin-TRITC is a red-orange fluorescent cytoskeleton stain. Binds and labels F-actin. For most fluorescent imaging applications, cells should to be fixed and permeablilized. Excitation/emission maxima λ ∼ 540/565 nm
We suggest making up a stock solution of this product by dissolving the vial contents in 1.5 mL methanol or DMSO. Please refer to the protocol for further information on using this product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-[(4R)-5-[[[[4-[3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl]-3-carboxyphenyl]amino]thioxomethyl]amino]-4-hydroxy-L-leucine]phalloidin
CAS 915013-10-4
Menge 12 μg
Ziel Fluorescent Actin Probes
Summenformel C60H70N12O13S2
Formelmasse 1231.4
Reinheit 90%