Learn More
Applied Biosystems™ Pharma KingFisher™ Flex 96-Deep-Well-Platten
Artikelnummer. 18830275 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 plates
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18830275 50 plates 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18830275 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A43075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.00 €
    310.00 € / 50 Stück
    Sparen 236.00 €
    43% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Deepwell-Mikrotiterplatten sind für die Verwendung mit dem Pharma KingFisher Flex 96 Deep-Well Head Magnetpartikelprozessor oder MagMAX Express-96 Deep-Well Magnetpartikelprozessor in Kombination mit PrepSEQ ResDNA Kits und ProteinSEQ Kits vorgesehen.
Die Deep-Well-Konfiguration unterscheidet sich von der Standardkonfiguration dadurch, dass das Volumen der Probeneingabe zwischen 100 und 1.000 µl pro Well liegt, während diese bei der Standardkonfiguration 20 – 200 µl beträgt.
Optimieren Sie die Leistungsfähigkeit mit Verbrauchsmaterialien für das KingFisher Flex System, die speziell für die Verwendung mit diesen Geräten entwickelt wurden. KingFisher Flex verwendet Einwegkunststoffe (Spitzenkämme und Mikrotiterplatten) aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetteilchenverarbeitung sind. Ihre spezielle Ausführung ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung magnetischer Beads.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Inhalt und Lagerung 50-Deep-Well-, 96-Well-Platten
Verpackung 50 Platten
Produktlinie KingFisher Flex
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Flex
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Menge 50 plates
Versandbedingung Raumtemperatur