Learn More
Kirsch Philipp™ Pharmazie-Kühlschrank
Artikelnummer. 10630615
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric) Freezer:
460 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Freezer Packungsgröße
10630615 460 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10630615 Lieferant Kirsch Philipp™ Lieferanten-Nr. 10589
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Zehn höhenverstellbare Schubladen
Lagerung empfindlicher gekühlter Waren.
  • Individuelle Schubladenaufteilung mit einstellbarer Länge und Kreuzteilern
  • Umluftkühlung
  • Optimierte Belüftungsplatten zur Minimierung von Temperaturunterschieden im Innenraum
  • Automatisches Abtauen
  • Verdampfung des Schmelzwassers
  • Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
  • Leicht zugängliches Bedienfeld mit Schlüsselschalter
  • Mikroprozessorgesteuerte Temperatur
  • Auftauregelung zur Maximierung der Temperaturstabilität
  • Speicher für Minimal- und Maximaltemperatur
  • Sicherheitsregelung als Einfrierschutz
  • Optischer und akustischer Alarm einschließlich Alarm bei Stromausfall
  • Potentialfreier Kontakt für Alarmübertragung
  • RS485-Schnittstelle
  • Geräuscharmer Kompressor
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer 460 l
Temperaturbereich (Kühlschrank) 2 bis 20 °C
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von pharmazeutischen Produkten
Abmessungen (T x B x H) innen 57 x 60 x 128 cm
Energieverbrauch 140 kW/24 Stunden
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 180 W, 50 bis 60 Hz
Gewicht (metrisch) 143 kg (brutto)