Learn More
Pharmazeutische Mischung 326 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326533 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30326533 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000326ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
CAS 58-08-2, 298-46-4, 93107-08-5, 114-07-8, 56296-78-7, 103-90-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Caffeine 200 μg/mL∣Carbamazepine 200 μg/mL∣Ciprofloxacin Hydrochloride 200 μg/mL∣Erythromycin A 200 μg/mL∣Fluoxetine Hydrochloride 200 μg/mL∣Paracetamol 200 μg/mL∣Sulfamethoxazole 200 μg/mL∣Trimethoprim 200 μg/mL