Learn More
Pharmazeutische Mischung 327 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315190
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315190 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30315190 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000327ME
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan
CAS 25812-30-0, 15687-27-1, 22204-53-1, 3380-34-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Gemfibrozil 200 μg/mL∣Ibuprofen 200 μg/mL∣Naproxen 200 μg/mL∣Triclosan 200 μg/mL