Learn More
Esculape Laboratoire™ Pharmazieschränke
Artikelnummer. 11718423
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Apothekerschrank – leer
Höhe (metrisch):
14 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Höhe (metrisch) Packungsgröße
11718423 Apothekerschrank – leer 14 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11718423 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 7110104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.56 €
    57.78 € / 1 Stück
    Sparen 129.78 €
    69% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 45 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Um alle Erste-Hilfe-Geräte, Büros, Werkstätten und Labore unterzubringen
Länge (metrisch) 30 cm
Produkttyp Apothekerschrank – leer
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 14 cm