Learn More
Köttermann Apotheken-Abzugshaube ohne Medien
Artikelnummer. 17352179
Ansicht ändern
Click to view available options
Konfigurationsoptionen:
Belüftungsventilator
Kein Belüftungsventilator
Steckertyp:
GB-Stecker
Schuko-Stecker
Steckertyp D (alter britischer Stecker)
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfigurationsoptionen Steckertyp unitSize
17352179 Kein Belüftungsventilator Steckertyp D (alter britischer Stecker) 1 Stück
17392179 Kein Belüftungsventilator Schuko-Stecker 1 Stück
17332189 Kein Belüftungsventilator GB-Stecker 1 Stück
17342179 Belüftungsventilator Steckertyp D (alter britischer Stecker) 1 Stück
17382179 Belüftungsventilator Schuko-Stecker 1 Stück
17322189 Belüftungsventilator GB-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17352179 Lieferant Köttermann Lieferanten-Nr. 45100015
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese Apotheken-Abzugshaube ohne Medien ist für den Umgang mit Gefahrstoffen in Apotheken konzipiert und eignet sich ideal für die Arbeit mit staubigen Präparaten oder flüchtigen Chemikalien.
  • Für sicheres Arbeiten mit staubbildenden Präparaten und flüchtigen Chemikalien
  • Langlebige Stahlkonstruktion mit einteiliger Frontscheibe aus Polyacryl
  • Ergonomische Merkmale zur Verbesserung der Arbeitsabläufe
  • Niedriges, kompaktes Design für kleine Labore
Spezifikation
Konfigurationsoptionen Kein Belüftungsventilator
Abmessungen (L x B x H) 640 x 900 x 1350 mm
Steckertyp Steckertyp D (alter britischer Stecker)
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 115 kg