Learn More
PharmaFocus™ Silikon Peristaltikpumpenschlauch
Description
- PharmaFocus™ Premium Peristaltikpumpenschläuche sind hochreine Silikonschläuche, die speziell für Peristaltikpumpen und Quetschventile konzipiert wurden und ideal für pharmazeutische Pumpanwendungen mit erhöhter Krafteinwirkung geeignet sind.
- Unsere Peristaltikpumpenschläuche durchlaufen einen speziellen Stabilisierungsprozess, der die zusätzlichen Vorteile von überlegener Stabilität, Leistung und längerer Lebensdauer bietet.
- Typische Härte: 50 Shore A.
- Die Schläuche sind auf 15 m abgelängt und einzelverpackt.
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTP), USP Class VI (ASTP), ISO 10993 (ASTP), EP 3.1.9 (ASTP), USP 85, 87, 88, 661, 788 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12,70 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19,05 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit | PharmaFocus™ Premium Peristaltic Pump Tubing with Increased Durability for Longer Lasting Tube Life |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -30 °C |
| Verpackungsmenge | 15 m |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?