Learn More
PharmaFocus™ Silikon Peristaltikpumpenschlauch
Artikelnummer. 16693354
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
ASTP-120
ASTP-123
ASTP-14
ASTP-15
ASTP-16
ASTP-17
ASTP-184
ASTP-190
ASTP-191
ASTP-24
ASTP-25
ASTP-26
ASTP-35
ASTP-36
ASTP-73
ASTP-88
ASTP-90
ASTP-92
ASTP500-4
Innendurchmesser (metrisch):
1,57 mm
3,18 mm
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,40 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
11.10 mm
12,70 mm
14.27 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
28,58 mm
31,75 mm
34,93 mm
Packungsgröße:
2 Rollen
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
16693354 ASTP-14 1,57 mm 4,75 mm 2 Rollen
16603364 ASTP-16 3,18 mm 6,35 mm -
16663314 ASTP-120 3,18 mm 7,92 mm -
16623364 ASTP-25 4,75 mm 7,92 mm -
16693314 ASTP-15 4,75 mm 9,53 mm -
16663364 ASTP-123 4,75 mm 11.10 mm -
16603334 ASTP-17 6,35 mm 9,53 mm -
16613364 ASTP-24 6,35 mm 11.10 mm -
16623334 ASTP-26 6,35 mm 12,70 mm -
16633364 ASTP-35 7,92 mm 12,70 mm -
16653334 ASTP-36 9,53 mm 14.27 mm -
16653314 ASTP-73 9,53 mm 15,88 mm -
16683364 ASTP-190 3,18 mm 9,53 mm -
16603374 ASTP500-4 12,70 mm 19,05 mm -
16643364 ASTP-88 12,70 mm 22,23 mm -
16673364 ASTP-184 15,88 mm 22,23 mm -
16693364 ASTP-191 19,05 mm 28,58 mm -
16653364 ASTP-90 19,05 mm 31,75 mm -
16683324 ASTP-92 25,40 mm 34,93 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 16693354 Lieferant PharmaFocus™ Lieferanten-Nr. 49464761
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PharmaFocus™ Premium Silikon Peristaltikpumpenschlauch mit erhöhter Haltbarkeit für eine längere Schlauchlebensdauer
  • PharmaFocus™ Premium Peristaltikpumpenschläuche sind hochreine Silikonschläuche, die speziell für Peristaltikpumpen und Quetschventile konzipiert wurden und ideal für pharmazeutische Pumpanwendungen mit erhöhter Krafteinwirkung geeignet sind.
  • Unsere Peristaltikpumpenschläuche durchlaufen einen speziellen Stabilisierungsprozess, der die zusätzlichen Vorteile von überlegener Stabilität, Leistung und längerer Lebensdauer bietet.
  • Typische Härte: 50 Shore A.
  • Die Schläuche sind auf 15 m abgelängt und einzelverpackt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTP), USP Class VI (ASTP), ISO 10993 (ASTP), EP 3.1.9 (ASTP), USP 85, 87, 88, 661, 788
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,57 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 4,75 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Zur Verwendung mit PharmaFocus™ Premium Peristaltic Pump Tubing with Increased Durability for Longer Lasting Tube Life
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Verpackungsmenge 15 m
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße ASTP-14
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Produkttyp Schläuche