Learn More
PharmaFocus™ Gewebeverstärkter Silikonschlauch
Artikelnummer. 16693324
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,40 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10.34 mm
12.45 mm
15.04 mm
15,88 mm
16.71 mm
17.45 mm
20,32 mm
24.51 mm
27,94 mm
31.37 mm
34.54 mm
Schlauchgröße:
ASTR1000-A65
ASTR187-A65
ASTR250-A65
ASTR312-A65
ASTR375-A65
ASTR375-A65HW
ASTR375-A65MW
ASTR500-A65
ASTR625-A65
ASTR750-A65
ASTR875-A65
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Schlauchgröße
16693324 9,53 mm 15,88 mm ASTR375-A65
16613374 4,75 mm 10.34 mm ASTR187-A65
16663334 6,35 mm 12.45 mm ASTR250-A65
16623374 7,92 mm 15.04 mm ASTR312-A65
16683314 12,70 mm 20,32 mm ASTR500-A65
16633374 15,88 mm 24.51 mm ASTR625-A65
16673314 19,05 mm 27,94 mm ASTR750-A65
16643374 22,23 mm 31.37 mm ASTR875-A65
16663324 25,40 mm 34.54 mm ASTR1000-A65
16653374 9,53 mm 16.71 mm ASTR375-A65MW
16663374 9,53 mm 17.45 mm ASTR375-A65HW
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16693324 Lieferant PharmaFocus™ Lieferanten-Nr. 49456981
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PharmaFocus™ Premium Gewebeverstärkter Silikonschlauch für Hochdruckanwendungen
  • PharmaFocus™ Premium gewebeverstärkte Silikonschläuche sind mit einfacher Verstärkung für verbesserte Leistung bei pharmazeutischen Hochdruck und Vakuumanwendungen erhältlich.
  • Alle verstärkten Silikonschläuche werden mit einer Innenschicht aus platinvernetztem Silikon für ultrareinen Fluidtransfer hergestellt und eignen sich für eine breite Palette von pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen.
  • Mit überlegener Flexibilität konstruiert, bieten unsere Premium-Schläuche hervorragende Elastizität und ermöglichen geringe Biegeradien.
  • Um einem breiten Anwendungsspektrum zu genügen, sind PharmaFocus™ Premium verstärkte Schläuche so konstruiert, dass sie Knicken und Kompression verhindern und extremen Temperaturen und Drücken standhalten können.
  • Alle PharmaFocus™ Premium Schläuche verfügen über ein Materialzertifikat und ermöglichen eine lückenlose Chargenverfolgung.
  • Typische Härte: 65 Shore A.
  • Die Schläuche sind auf 15 m abgelängt und einzelverpackt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTR), USP Class VI (ASTR), ISO 10993 (ASTR), EP 3.1.9 (ASTR)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9,53 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 15,88 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Zur Verwendung mit PharmaFocus™ Premium Reinforced Tubing with Single-Braid Reinforcement for High Pressure Applications
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Verpackungsmenge 15 m
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße ASTR375-A65
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Produkttyp Schläuche