Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Gummi- und Silikonschläuche
- PharmaFocus™ Silikonschlauch
PharmaFocus™ Silikonschlauch
Artikelnummer. 16683334
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,36 mm
3,18 mm
3,96 mm
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
12,70 mm
14.27 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,40 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5,54 mm
6,35 mm
7,14 mm
7,92 mm
8,71 mm
9,53 mm
10.31 mm
11.10 mm
12,70 mm
14.27 mm
14.28 mm
15,88 mm
17.45 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,40 mm
28,58 mm
31,75 mm
34,93 mm
Schlauchgröße:
ASTC093-2A50
ASTC1000-4A50
ASTC1000-5A50
ASTC125-2A50
ASTC125-3A50
ASTC125-4A50
ASTC156-2A50
ASTC156-3A50
ASTC156-4A50
ASTC187-2A50
ASTC187-3A50
ASTC187-4A50
ASTC250-2A50
ASTC250-3A50
ASTC250-4A50
ASTC250-5A50
ASTC312-2A50
ASTC312-3A50
ASTC312-4A50
ASTC375-2A50
ASTC375-3A50
ASTC375-4A50
ASTC375-5A50
ASTC500-2A50
ASTC500-3A50
ASTC500-4A50
ASTC500-5A50
ASTC562-3A50
ASTC625-4A50
ASTC750-4A50
ASTC750-5A50
ASTC750-6A50
ASTC875-4A50
ASTC875-5A50
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Schlauchgröße |
|---|---|---|---|
| 16683334 | 2,36 mm | 5,54 mm | ASTC093-2A50 |
| 16603324 | 3,18 mm | 6,35 mm | ASTC125-2A50 |
| 16693334 | 3,18 mm | 7,92 mm | ASTC125-3A50 |
| 16643334 | 3,18 mm | 9,53 mm | ASTC125-4A50 |
| 16653324 | 3,96 mm | 7,14 mm | ASTC156-2A50 |
| 16603344 | 3,96 mm | 8,71 mm | ASTC156-3A50 |
| 16613344 | 3,96 mm | 10.31 mm | ASTC156-4A50 |
| 16623344 | 4,75 mm | 7,92 mm | ASTC187-2A50 |
| 16673324 | 4,75 mm | 9,53 mm | ASTC187-3A50 |
| 16613324 | 4,75 mm | 11.10 mm | ASTC187-4A50 |
| 16633344 | 6,35 mm | 9,53 mm | ASTC250-2A50 |
| 16633324 | 6,35 mm | 11.10 mm | ASTC250-3A50 |
| 16613334 | 6,35 mm | 12,70 mm | ASTC250-4A50 |
| 16643344 | 6,35 mm | 15,88 mm | ASTC250-5A50 |
| 16653344 | 7,92 mm | 11.10 mm | ASTC312-2A50 |
| 16623324 | 7,92 mm | 12,70 mm | ASTC312-3A50 |
| 16663344 | 7,92 mm | 14.28 mm | ASTC312-4A50 |
| 16673344 | 9,53 mm | 12,70 mm | ASTC375-2A50 |
| 16633334 | 9,53 mm | 14.27 mm | ASTC375-3A50 |
| 16643314 | 9,53 mm | 15,88 mm | ASTC375-4A50 |
| 16673334 | 9,53 mm | 19,05 mm | ASTC375-5A50 |
| 16683344 | 12,70 mm | 15,88 mm | ASTC500-2A50 |
| 16693344 | 12,70 mm | 17.45 mm | ASTC500-3A50 |
| 16633314 | 12,70 mm | 19,05 mm | ASTC500-4A50 |
| 16603354 | 12,70 mm | 22,23 mm | ASTC500-5A50 |
| 16613354 | 14.27 mm | 19,05 mm | ASTC562-3A50 |
| 16623354 | 15,88 mm | 22,23 mm | ASTC625-4A50 |
| 16663354 | 19,05 mm | 25,40 mm | ASTC750-4A50 |
| 16673354 | 19,05 mm | 28,58 mm | ASTC750-5A50 |
| 16683354 | 19,05 mm | 31,75 mm | ASTC750-6A50 |
| 16633354 | 22,23 mm | 28,58 mm | ASTC875-4A50 |
| 16643354 | 22,23 mm | 31,75 mm | ASTC875-5A50 |
| 16653354 | 25,40 mm | 31,75 mm | ASTC1000-4A50 |
| 16643324 | 25,40 mm | 34,93 mm | ASTC1000-5A50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
16683334
Lieferant
PharmaFocus™
Lieferanten-Nr.
49464653
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die PharmaFocus™ Premium Silikonschläuche sind für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen konzipiert und eignen sich hervorragend für anspruchsvolle pharmazeutische Fluidtransferprozesse und Pumpanwendungen.
- Diese Produkte wurden speziell für den Einsatz mit empfindlichen Medien in der pharmazeutischen und biotechnischen Verarbeitung formuliert.
- Alle PharmaFocus™ Premium Schläuche verfügen über ein Materialzertifikat und ermöglichen eine lückenlose Chargenrückverfolgung.
- Typische Härte: 50 Shore A.
- Die Schläuche sind auf 15 m abgelängt und einzelverpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTC), USP Class VI (ASTC), ISO 10993 (ASTC), EP 3.1.9 (ASTC), USP 85, 87, 88, 661, 788 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,36 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5,54 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit | PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing for Demanding Ultra-Pure Fluid Transfer Processes Laboratory Use, Filling Operations and Pump Applications |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -30 °C |
| Verpackungsmenge | 15 m |
| Sterilität | Unsteril |
| Schlauchgröße | ASTC093-2A50 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200°C |
| Produkttyp | Schläuche |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |