Learn More
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten
Artikelnummer. 10350365 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
2,5 bis 5
3 bis 10
4 bis 6,5
5 bis 8
8 bis 10,5
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
10350365 4 bis 6,5 25 Milliliter
10106154 5 bis 8 25 Milliliter
10259004 2,5 bis 5 -
10278574 8 bis 10,5 25 Milliliter
10575545 3 bis 10 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10350365 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17045201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwendet bei der isoelektrischen Fokussierung. Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten, die mittels Copolymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin hergestellt werden, sind in fünf breiten und vier engen pH-Intervallen lieferbar.
  • Copolymerisate von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
  • Bilden extrem stabile, lineare pH-Gradienten unter dem Einfluss elektrischer Felder
  • Erhältlich in schmalen und breiten pH-Bereichen, zugeschnitten auf spezifische Anwendungen
  • Breite Bereiche können direkt für Agarose-, Ultrodex- oder Polyacrylamidgele verwendet werden
  • Schmale Bereiche bieten eine hohe Auflösung für dedizierte Anwendungen mit Polyacrylamidgelen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos bis hellgelb
pH-Bereich 4 bis 6,5
Form Flüssig
Zusammensetzung Co-Polymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
Zur Verwendung mit (Anwendung) IEF
Menge 25 ml
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Produkttyp Pharmalyt als Träger-Ampholyt
Zur Verwendung mit (Geräte) PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit