Learn More
Heidolph™ PharMed™ 2-Stopper-Schlauch
Artikelnummer. p-7114754 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,25 mm Inendurchmesser/2,05 mm Außendurchmesser
1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser
2,79 mm Inendurchmesser/4,59 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10086141 0,25 mm Inendurchmesser/2,05 mm Außendurchmesser 1 Stück
10219561 1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser 1 Stück
10351682 2,79 mm Inendurchmesser/4,59 mm Außendurchmesser 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10086141
Marke: Heidolph™ 5252001200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die idealen Schläuche für medizinische, Labor- und Forschungsanwendungen. Die Heidolph™ PharMed™ 2-Stopper-Schläuche sind langlebig, ungiftig und so konzipiert, dass ein Verrutschen während des Betriebs der Pumpe verhindert wird.
  • Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung.
  • Ungiftig, biokompatibel.
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Gut geeignet für Säuren und Basen.
  • Mit 2 Anschlägen zum Schutz vor Verrutschen während des Betriebs der Pumpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (21 CFR177.2600), USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (metrisch) 2.05 mm
Dicke (metrisch) 0.9 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe Ermüdungsfestigkeit, ungiftig, biokompatibel, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gut geeignet für Säuren und Basen.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße 0,25 mm Inendurchmesser/2,05 mm Außendurchmesser
Sterilisationsmethode Autoklavieren, Ethylenoxid oder Bestrahlung.
Höhe (metrisch) 7,0 m Wasser
Enthält 2-Stopper
Gasdurchlässigkeit Sehr niedrig
Einschränkungen Additive können wandern.
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,5/1,5 bar
Vakuumstärke Sehr gut
Max. Operating Temperature (Metric) 75 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Stoppern