Learn More
Ismatec™ PharMed™ BPT-Schlauch mit 2 Flüssigkeitsstops
Click to view available options
Schlauchgröße:
2.79 mm Innendurchmesser, 4.49 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Hält länger als Silikonschläuche in Peristaltikpumpen.
- Beständig gegen wiederholtes Autoklavieren.
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
- Nachgewiesene Biokompatibilität.
- Mehrere Produktionsstätten.
- Geschweißte Stopfen zum Autoklavieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Farbcode: Lila-weiß |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PharMed BPT |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
| Dicke (metrisch) | 0.85 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | CA-Kassetten |
| Verpackungsmenge | 6 Stk/Pk. |
| Schlauchgröße | 2.79 mm Innendurchmesser, 4.49 mm Außendurchmesser |
| Produkttyp | Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps |