Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT B/T™ PerfectPosition™ Pumpenschläuche
Artikelnummer. p-7187332
Click to view available options
Schlauchgröße:
90
91
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11856713
Marke: Masterflex™ 0650890
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchmaterial mit bis zu 10.000 Stunden Lebensdauer
  • Widersteht Ozon und UV-Strahlung
  • Nicht-zytotoxisch und nicht-hämolytisch
  • Ideal für Gewebe- und Zellkulturanwendungen
  • Heißsiegelfähig und klebbar
  • Undurchlässig für UV-Licht und sichtbares Licht zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Hochdruck-Version für 103 bar (150psi) erhältlich (Hochdruck-Produktfamilie L/S)
  • Die PerfectPosition™ Markierungen für die Schlauchfixierung ermöglichen eine präzise Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer des Schlauchmaterials zu erzielen.
  • Dank der langen Betriebslebensdauer verringert sich das Risiko eines Austretens von Flüssigkeiten; die Kosten für Schlauchmaterial und Pumpenausfälle werden reduziert.
  • Geeignete Anwendungsbereiche: Geeignet für die Verwendung mit Säuren und Laugen, für Druck- und Vakuumanwendungen, für viskose Flüssigkeiten und sterile Flüssigkeiten. Nicht empfohlen für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln.
  • Physikalische Eigenschaften: Thermoplastisches Elastomer, Material auf Polypropylen-Basis mit USP-Mineralöl. Ausgezeichnete Zugfestigkeit, festes (steifes) Material.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zell- und Gewebekulturanwendungen sowie für pharmazeutische Zwecke.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Schlauchgröße 90
Flussrate 42.000 ml/min
Schlauchanschluss 3/4 in.
Sterilisationsmethode EtO, Autoklav, Gammastrahlung
Farbe Beige
Maximaler Druck 30 psi, 2,06 bar
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C