Learn More
Saint Gobain Life Sciences Biokompatibler PharMed BPT-Schlauch
Artikelnummer. 10296234
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
8 mm
16 mm
19.2 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
3.2 mm
3.7 mm
4 mm
4,8 mm
11.2 mm
22.4 mm
25.4 mm
Dicke (metrisch):
0,8 mm
0.8 mm
1,6 mm
1.6 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10296234 8 mm 11.2 mm 1.6 mm 7.50 Meter
11915394 0.5 mm 3.7 mm 1.6 mm 7.50 Meter
11724778 1.6 mm 3,2 mm 1,6 mm 7.50 Meter
11740459 16 mm 22.4 mm 3,2 mm 7.50 Meter
11734778 3.2 mm 4,8 mm 0,8 mm 7.50 Meter
10373991 8 mm 11.2 mm 1.6 mm -
11905404 19.2 mm 25.4 mm 3,2 mm 7.50 Meter
11965394 0.8 mm 4 mm 1.6 mm 7.50 Meter
10633761 1.6 mm 3.2 mm 0.8 mm 7.50 Meter
9 options
Artikelnummer. 10296234
Marke: Saint Gobain Life Sciences R651026BPT
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed BPT Biokompatible Schläuche sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI und FDA-Kriterium, FDA
Autoklavierbar Ja
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.31 in.
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material BPT PharMed
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.44 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11.2┬ámm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24.6 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5┬ám
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Impfstoffherstellung, Bioreaktor-Prozesslinien, Produktionsfiltration und -fermentation, sterile Abf├╝llung, scherempfindlicher Fl├╝ssigkeitstransfer
Min. Betriebstemperatur (metrisch) –51 bis 135┬á°┬░C
Verpackungsmenge 1/Packung
Sterilität Ja
Farbe Cremefarben
Maximaler Druck 0,5 bar bei 20 °C
Max. Operating Temperature (English) 275°F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Tubing