Learn More
Saint Gobain Life Sciences Biokompatibler PharMed BPT-Schlauch
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI und FDA-Kriterium, FDA |
| Autoklavierbar | Ja |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.31 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | BPT PharMed |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.44 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.2┬ámm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 24.6 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.5┬ám |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Mehr anzeigen |