Learn More
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ Peristaltikschlauch
Artikelnummer. 10633761
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
8 mm
16 mm
19.2 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
3.2 mm
3.7 mm
4 mm
4,8 mm
11.2 mm
22.4 mm
25.4 mm
Dicke (metrisch):
0,8 mm
0.8 mm
1,6 mm
1.6 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10633761 1.6 mm 3.2 mm 0.8 mm 7.50 Meter
11915394 0.5 mm 3.7 mm 1.6 mm 7.50 Meter
11724778 1.6 mm 3,2 mm 1,6 mm 7.50 Meter
11740459 16 mm 22.4 mm 3,2 mm 7.50 Meter
11734778 3.2 mm 4,8 mm 0,8 mm 7.50 Meter
10373991 8 mm 11.2 mm 1.6 mm -
10296234 8 mm 11.2 mm 1.6 mm 7.50 Meter
11905404 19.2 mm 25.4 mm 3,2 mm 7.50 Meter
11965394 0.8 mm 4 mm 1.6 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10633761 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. R650216BPT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Schlauch für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. PharMed™ BPT Biokompatible Schläuche sind weniger durchlässig für Gase und Dämpfe als Silikonschläuche und eignen sich ideal für Fermentations-, Trenn-, Reinigungs- sowie Prozessüberwachungs- und Steuerungssysteme.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,13 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.2┬ámm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24.6 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5┬ám
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Impfstoffherstellung Bioreactor Prozesslinien, Produktionsfiltration und Fermentation, Sterilabfüllung, scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -73 °C
Verpackungsmenge Je 1
Resistenzeigenschaften Ozon und UV, sehr gute chemische Beständigkeit
Farbe Creme
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schlauch für Peristaltikpumpe