Learn More
Saint Gobain Life Sciences Biokompatibler PharMed BPT-Schlauch
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
8 mm
16 mm
19.2 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
3.2 mm
3.7 mm
4 mm
4,8 mm
11.2 mm
22.4 mm
25.4 mm
Dicke (metrisch):
0,8 mm
0.8 mm
1,6 mm
1.6 mm
3,2 mm
missing translation for 'unitSize'
7.50 Meter
Description
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI und FDA-Kriterium, FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,13 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 24.6 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,5 m |
| Dicke (metrisch) | 0,8 mm |
| Show More |