Learn More
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Schläuche
Artikelnummer. 11975394
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11975394 3.2 mm 6.4 mm 7.50 Meter
10184234 1.6 mm 4.8 mm 7.50 Meter
10613285 6.4 mm 9.6 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975394 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. R650426BPT
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PharMed™ BPT Es handelt sich um biokompatible Schläuche für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Standard 51), USP 23 Stück der Klasse VI hergestellt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,13 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutika, Biotechnologie, Übertragung von Zellkulturen, Zellen oder lichtempfindliche Einheitsmedien
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Steril
Farbe Undurchsichtig
Flexibilität Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche