Learn More
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT 2-Stop Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11845611
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
16
25
35
Packungsgröße:
4 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 11845611
Marke: Masterflex™ 9611414
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißversiegelbar, klebbar, formbar
  • Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanalpumpenköpfen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,25 ft. (2,01 m)
Gesamtlänge (metrisch) 0,38 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zell- und Gewebekulturanwendungen, in der Pharmazie und für lichtempfindliche Proben
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 8
Schlauchgröße 14
Flussrate 130 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Farbe Beige
Maximaler Druck 40 psi, 2,7 bar
Vakuumstärke 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Pumpschlauch mit Stopfen