Learn More
Ismatec™ Pumpenschlauch, (PharMed™),mit 3 Stopper, gelb-blau,ID=1,52mm,WS=0,84mm (VE=6Stck.)
Artikelnummer. 10078441
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.64 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser
0.76 mm Innendurchmesser, 2.36 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10078441 0.64 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser 6 Stück
10098341 0.76 mm Innendurchmesser, 2.36 mm Außendurchmesser 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10078441 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 9571422
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideale Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten sowie Lebensmittel. Die Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
  • Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
  • Sehr lange Lebensdauer.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch.
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
  • Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
  • Geringe Partikelspallation.
  • Mehrfach autoklavierbar.
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
  • Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
  • Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Sehr gut
  • Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51)
Beschreibung Farbcode: Orange-Weiß
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PharMed Ismaprene
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Dicke (metrisch) 0.90 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und medizinische Anwendungen, Lebensmittel, Zell- und Gewebekulturen. MS/CA-Kassetten.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge 6 Stk/Pk.
Schlauchgröße 0.64 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser
Gasdurchlässigkeit CO2 1200, O2 200, N2 80
Einschränkungen Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
Farbe Beige
Vakuumstärke Sehr gut
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps