Learn More
Masterflex™ 7,5M TUBE PHARMED BPT 12,8X19,2MM
Artikelnummer. 13283339
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
12,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13283339
Marke: Masterflex™ 9688018
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12,8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 19,1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7,62 m
Dicke (metrisch) 3,2 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Lichtundurchlässig
Maximaler Druck 11 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C