Learn More
Motic™ PHASE CONTRAST 5 POSITION TURRET CONDENSER
Artikelnummer. 13405509
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
13405509 Je 1 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13405509
Marke: Motic™ 1101001903141
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbessert den Kontrast in der Hellfeld-, Dunkelfeld- und Phasenkontrastmikroskopie. Der Motic™ 5-Positions-Phasenkontrast-Revolverkondensator ist für die Verwendung mit BA310/410-Mikroskopen vorgesehen.
  • Revolverkondensator mit 5 Positionen: BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3
  • Zur Verwendung mit BA310/410-Mikroskopen
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Typ Revolver-Kondensator
Zur Verwendung mit (Anwendung) BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3 Phasenkontrastmikroskopie
Menge Je 1