Learn More
Motic™ Phasenkontrast-Aufsatz 40x
Artikelnummer. 10494263
Click to view available options
Typ:
Phasenkontrast-Steckaufsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10494263
Marke: Motic™ 12220261
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur besseren Visualisierung transparenter Proben über Phasenkontrast. Der Motic™ Phasenkontrast-Aufsatz 40x ist ein einfacher Steckaufsatz.
  • Verbessern Sie die Visualisierung transparenter Proben.
  • Einfache, steckbare Befestigung.
  • Zur Verwendung mit einem 40x-Objektiv.
Spezifikation
Typ Phasenkontrast-Steckaufsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) 40x-Objektiv, Mikroskope B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC