Beschreibung
- Automatische Trennung eines Zwei-Phasen-Gemisches ohne Trenntrichter
- Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
- Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, sodass beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung stehen.
- Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
- PTL for Lösungsmittel sind leichter als Wasser, z. B. für Diethylether, Hexanmaximale Größe 70 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTL |
| Menge | 100/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gravitationstrenner für Strömungsphasen |
| Typ | Phasentrennsäule |
| Probenvolumen | 15 ml |
| Kapazität (metrisch) | 15 mL |