Learn More
Motic™ Phasenschieber, leer
Artikelnummer. 11712358
Change view
Click to view available options
Typ:
Phasenschieber, leer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11712358 Phasenschieber, leer 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11712358
Marke: Motic™ 1101009700092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie den Phasenkontrast, um die Visualisierung transparenter Proben zu verbessern. Motic™ Phasenschieber, leer, ist ein zentrierbarer Phasenschieber mit drei Positionen.
  • Verbessert die Unterscheidung von Kontrasten und Details ohne Färbung oder Fixierung und ermöglicht so die Untersuchung lebender Zellen.
  • Muss an die Phasenplatte des Objektivs angepasst und ausgerichtet sein.
Spezifikation
Typ Phasenschieber, leer