Learn More
Carl Zeiss™ CENTERING PHASE TELESCOPE Zur Aufrichtung der Phasenblende
Beschreibung
Ein innovatives Inversmikroskop mit überragender optischer Leistung und einer Vielzahl von Funktionen.
- Ein Inversmikroskop für die Zell- und Molekularbiologie
- Ideal für die Untersuchung lebender Zellen
- Einfache Bedienung, robustes, ergonomisches Design und hochwertige Optik
- Effiziente Beleuchtung: Halogenlampe mit einer Lebensdauer von mehr als 800 Stundne
- Zwei effektive Verfahren für dünne Proben: Hellfeld- und Phasenkontrast
- Zwei effektive Verfahren für dicke Proben: VAREL (variabler Reliefkontrast) und PlasDIC (differentieller Interferenzkontrast)
- Außergewöhnlich hohe Fluoreszenzstandards durch Axiovert 40 CFL
- Flexible Upgrades für zukünftige Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Phasenteleskop |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Axiovert |
| Menge | Je 1 |