Learn More
Cytiva PhastGel™ Pufferstreifen
Artikelnummer. 11584915 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Gelelektrophorese
Produkttyp:
PhastGel™ Pufferstreifen, nativ
PhastGel™ Pufferstreifen-SDS
Pufferstreifenhalterung
Menge:
2 Packung
20 Strips
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Produkttyp Menge unitSize
11584915 Gelelektrophorese PhastGel™ Pufferstreifen, nativ 20 Strips 10 Stück
10269294 Gelelektrophorese Pufferstreifenhalterung 2 Packung 2 Stück
11798448 Gelelektrophorese PhastGel™ Pufferstreifen-SDS 20 Strips 20 Stück
3 options
Artikelnummer. 11584915
Marke: Cytiva 17051701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die vorgefertigten, pufferhaltigen Blöcke mit 3 % Agarose sind für den Einsatz mit PhastGel-Gradienten und homogenen Gelmedien zur Erzeugung eines mehrphasigen Puffersystems während der Elektrophorese vorgesehen
  • Fertige Pufferstreifen machen die Vorbereitung von Elektrophoresepuffern unnötig
  • Lieferbar in 10er Paaren, für Kathoden und Anoden
  • Auswahl zwischen nativen oder denaturierenden Puffersystemen (SDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 0,88 M L-Alanin, 0,25 M Tris, pH 8,8
Farbe Farblos
Form Fest
Zusammensetzung Trometamol 1 bis 5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Menge 20 Strips
Lagerungsbedingungen 4 ° bis 8 °C
Ausreichend für 10 PhastGel™
Produkttyp PhastGel™ Pufferstreifen, nativ
Zur Verwendung mit (Geräte) PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit