Learn More
Phenanthren-9-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429287 5 g 5 Gramm
15419287 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52546.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68572-87-2 | C14H11BO2 | 222.05 g/mol
Phenanthrene-9-boronic acid as a reactant is involved in the synthesis of large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and electron rich benzo[g,h,i]perylenes. It is also used for preparation of FLAP protein inhibitors as anti-inflammatory agents and aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors. As a reactant it is involved in homocoupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenanthren-9-Boronsäure als Reaktant ist an der Synthese von großen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs) und elektronenreichen Benzo[g,h,i]perylenen beteiligt. Es wird auch zur Herstellung von FLAP-Proteininhibitoren als entzündungshemmende Mittel und Aminoisochinolinonen als PARP-2selektive Inhibitoren verwendet. Als Reaktant ist es an Homokopplungsreaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68572-87-2
Summenformel C14H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 222.05
MDL-Nummer MFCD00143524
InChI-Schlüssel JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthreneboronic acid, 9-phenanthracenylboronic acid, phenanthrene-9-boronic acid, 9-phenanthrenylboronic acid, 9-phenanthrene boronic acid, 9-phenanthreneboronicacid, 9-phenanthrylboronic acid, boronic acid, 9-phenanthrenyl, phenanthracene-9-boronic acid, phenanthreneboronicacid
PubChem CID 11775704
IUPAC-Name (phenanthren-9-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenanthrene-9-boronic acid
Schmelzpunkt 254°C to 256°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 97%