Learn More
Phenanthren-d10, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenanthrene D10 |
| CAS | 1517-22-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C14 2H10 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Phenanthrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Phenanthrene-d10 (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuteriophenanthrene, Perdeuterated phenanthrene, Perdeuteriophenanthrene, Perdeuterophenanthrene, [2H10]Phenanthracene, Phenanthrene D10 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23 |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuteriophenanthren |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.29 |
| Mehr anzeigen |