Learn More
Phenanthroline
Artikelnummer. 18713018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18713018 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18713018 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 6385/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Enhances hPSC differentiation into cranial placode cells
Phenanthroline is a enhances hPSC differentiation into cranial placode cells. Induces a 5-fold increase in cells expressing SIX1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 100 mg
Summenformel C12H8N2
Formelmasse Observed MW: 180.21