Learn More
Phenazinmethosulfat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433248 25 g 25 Gramm
15423248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56718.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    719.10 €
    584.65 € / 25 Gramm
    Sparen 134.45 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306.336 g/mol
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zusammen mit Ascorbinsäure zur Bestimmung der Aktivität der Stickstoffmonoxid-Reduktase verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (100 g/l bei 20°C)
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299-11-6
Summenformel C14H14N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 306.336
MDL-Nummer MFCD00011923
InChI-Schlüssel RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC-Name 5-Methylphenazin-5-ium;methylsulfat
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazine methosulfate
Menge 25 g
Beilstein 3898869
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (100g/L at20°C)
Formelmasse 306.34
Reinheit (%) ≥98%