Learn More
Phenazinmethosulfat, TRC
Artikelnummer. 30414424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414424 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP295385500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazine Methosulfate
CAS 299-11-6
Summenformel C14H14N2O4S
Menge 500 mg
Synonym 5-N-Methylphenazonium Methosulfate, 9-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazine Methosulfate, N-Methylphenazinium Methosulfate, N-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazonium Methosulfate, N-Methylphenazonium Methosulphate, NSC 34661, PMS, PMS (pharmaceutical), Phenazine Methosulfate, Phenazine Methosulphate
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC-Name 5-Methylphenazin-5-ium;methylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 306.34
Formelmasse 306.0674