Learn More
Phenethylalkohol, Mikromol™
Artikelnummer. 18050300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18050300 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18050300 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0953.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenethylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethanol
CAS 60-12-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Phenylethanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol, beta-(Hydroxyethyl)benzene, beta-PEA, beta-Phenethanol, beta-Phenethyl alcohol, beta-Phenylethanol, beta-Phenylethyl alcohol, 2-phenylethylalcohol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES OCCc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Menge 500 mg
Formelmasse 122,0732 g/mol